Tisk…
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
185930010 185931000
ACRO185930010EA 13900 CZK
ACRO185930010 ACRO185931000
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone 98%
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Vzorec: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,15 g/mol
Bod varu: 225,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: 8,2 °C
Hustota: 1,05 g/cm³
Bod vzplanutí: 93 °C
MDL Number: MFCD00003188
CAS číslo: 80-73-9
EINECS: 201-304-8
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03275
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA