Tisk…
Sodium trichloroacetate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
184151000 184155000 184150025
ACRO184151000EA 920 CZK
ACRO184151000 ACRO184155000 ACRO184150025
Sodium trichloroacetate 97%
Sodium trichloroacetate
Vzorec: C₂Cl₃NaO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064198
CAS číslo: 650-51-1
EINECS: 211-479-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Loss on drying ≤1 %
Solubility (1 % in methanol) Clear colorless to yellow solution
HPLC ≥97.5 %