Tisk…
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazole, 4-Methyl-5-thiazoleethanol, 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole
184060250 184061000
ACRO184060250EA 945 CZK
ACRO184060250 ACRO184061000
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol 98%
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol
Vzorec: C₆H₉NOS
Bod varu: 135 °C (7 mmHg)
Hustota: 1,19 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
MDL Number: MFCD00005339
CAS číslo: 137-00-8
EINECS: 205-272-6
Merck Index: 12,06208
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %