Tisk…
n-Butyllithium 1.6 M in hexanes, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
181271000 181275000 181278000
181271000.EA 2140 CZK
181271000. 181275000. 181278000.
n-Butyllithium 1.6 M in hexanes, AcroSeal®
n-Butyllithium
Vzorec: C₄H₉Li
MW: 64,06 g/mol
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0,68 g/cm³
Bod vzplanutí: –18 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009414
CAS číslo: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 1.49 to 1.70 M
Free base ≤1 %