Ethylchlorformiát 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Chloroformic acid ethyl ester
181080050
181085000
181080025
181081000
ACRO181080050EA
1260
CZK
ACRO181080050
ACRO181085000
ACRO181080025
ACRO181081000
Ethylchlorformiát 97%
Ethylchlorformiát
Vzorec:
C₃H₅ClO₂ Bod varu: 94 °C (760 mmHg) Bod tání: –81 °C Hustota: 1,135 g/cm³ Bod vzplanutí: 10 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000644 CAS číslo: 541-41-3 EINECS: 208-778-5 UN: 1182 ADR: 6.1, Merck Index: 12,03831 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Color scale | ≤100 APHA |