Tisk…
Butyl chloroformate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Chloroformic acid butyl ester, n-Butyl chloroformate
180170010 180170250 180171000
ACRO180170010EA 5150 CZK
ACRO180170010 ACRO180170250 ACRO180171000
Butyl chloroformate 98%
Butyl chloroformate
Vzorec: C₅H₉ClO₂
MW: 136.58
Bod varu: 142
Bod tání: –70 °C
Hustota: 1.06 g/cm³
Bod vzplanutí: 39 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000650
CAS číslo: 592-34-7
EINECS: 209-750-5
UN: 2743
ADR: 6.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA