Tisk…
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
176540050 176540010 176540100 176540250
ACRO176540050EA 3940 CZK
ACRO176540050 ACRO176540010 ACRO176540100 ACRO176540250
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene 99%
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene
Vzorec: (C₆H₅)₂CCHCHC(C₆H₅)₂
Bod varu: 556 °C (1013 hPa)
Bod tání: 196…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004766
CAS číslo: 1450-63-1
EINECS: 215-914-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 200 °C
HPLC ≥95 %