Tisk…
Isobutyl chloroformate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
176180250 176181000 176185000
ACRO176180250EA 1070 CZK
ACRO176180250 ACRO176181000 ACRO176185000
Isobutyl chloroformate 98%
Isobutyl chloroformate
Vzorec: C₅H₉ClO₂
Bod varu: 128,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –80 °C
Hustota: 1,0475 g/cm³
Bod vzplanutí: 30 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000642
CAS číslo: 543-27-1
EINECS: 208-840-1
UN: 3489
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,05156
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.0 % diisobutyl carbonate
Color scale ≤100 APHA
Free acid (HCl) ≤0.5 %