Tisk…
3-Bromofuran 98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with calcium carbonate
175260025 175260100
ACRO175260025EA 3170 CZK
ACRO175260025 ACRO175260100
3-Bromofuran 98% stabilizovaný
3-Bromofuran
Vzorec: C₄H₃BrO
Bod varu: 103 °C (750 mmHg)
Hustota: 1,635 g/cm³
Bod vzplanutí: 3 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00005347
CAS číslo: 22037-28-1
EINECS: 244-744-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4955 to 1.4985 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.5 % calcium carbonate