Tisk…
Methyl propiolate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl acetylenecarboxylate, Propiolic acid methyl ester, 2-Propynoic acid methyl ester
174040100 174040500 174042500
ACRO174040100EA 3460 CZK
ACRO174040100 ACRO174040500 ACRO174042500
Methyl propiolate 99%
Methyl propiolate
Vzorec: C₄H₄O₂
MW: 84.07
Bod varu: 105
Hustota: 0.94 g/cm³
Bod vzplanutí: 10 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008572
CAS číslo: 922-67-8
EINECS: 213-083-5
UN: 3272
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Chloride (Cl) 8.6 to 9.6 %