Tisk…
(4-Methoxyphenyl)acetonitrile 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
173760250 173760050 173761000
ACRO173760250EA 920 CZK
ACRO173760250 ACRO173760050 ACRO173761000
(4-Methoxyphenyl)acetonitrile 97%
(4-Methoxyphenyl)acetonitrile
Vzorec: C₉H₉NO
Bod varu: 286 °C (1013 hPa)
Bod tání: 8 °C
Hustota: 1,08 g/cm³
Bod vzplanutí: 117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001919
CAS číslo: 104-47-2
EINECS: 203-206-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %