Tisk…
2-Chlorobenzothiazole 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
173490250 173490050
ACRO173490250EA 4490 CZK
ACRO173490250 ACRO173490050
2-Chlorobenzothiazole 99%
2-Chlorbenzothiazol
Vzorec: C₇H₄ClNS
MW: 169,63 g/mol
Bod varu: 141 °C (1013 hPa)
Bod tání: 21…24 °C
Hustota: 1,37 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
MDL Number: MFCD00005776
CAS číslo: 615-20-3
EINECS: 210-415-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6367 to 1.6387 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %