Tisk…
Tricin 98% for biochemistry
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
172640250 172641000 172642500 172640010
ACRO172640250EA 1130 CZK
ACRO172640250 ACRO172641000 ACRO172642500 ACRO172640010
Tricin 98% for biochemistry
Tricin
Vzorec: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
MW: 179,17 g/mol
Bod tání: 180…184 °C (rozkl.)
Hustota: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004277
CAS číslo: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 4.0 to 6.0 (1 % in water at 20°C)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dried basis)
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm