Tisk…
2-Amino-6-methoxybenzothiazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
172020500 172020050
ACRO172020500EA 3370 CZK
ACRO172020500 ACRO172020050
2-Amino-6-methoxybenzothiazole 98%
2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Vzorec: C₈H₈N₂OS
Bod varu: 348 °C (1013 hPa)
Bod tání: 162…169 °C
MDL Number: MFCD00005787
CAS číslo: 1747-60-0
EINECS: 217-130-0
UN: 2811
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %