Tisk…
2-Bromothiazole 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
170910050 170910250
ACRO170910050EA 2250 CZK
ACRO170910050 ACRO170910250
2-Bromothiazole 98+%
2-Bromothiazole
Vzorec: C₃H₂BrNS
Bod varu: 70…71 °C (20 mmHg)
Hustota: 1,82 g/cm³
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005316
CAS číslo: 3034-53-5
EINECS: 221-229-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to orange to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5910 to 1.5930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %