Tisk…
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
170440250 170441000
ACRO170440250EA 2700 CZK
ACRO170440250 ACRO170441000
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate 97%
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₈O₄
Bod varu: 300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 164…169 °C
MDL Number: MFCD00002289
CAS číslo: 2150-44-9
EINECS: 218-426-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
GC ≥96.0 %