Tisk…
α-Bromo-p-toluic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromomethylbenzoic acid, 4-(Bromomethyl)benzoic acid
170400100 170400500 170402500
ACRO170400100EA 3020 CZK
ACRO170400100 ACRO170400500 ACRO170402500
α-Bromo-p-toluic acid 97%
α-Bromo-p-toluic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05
Bod varu: 316 °C (1013 hPa)
Bod tání: 223…227 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002567
CAS číslo: 6232-88-8
EINECS: 228-343-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %