Tisk…
Phenoxyacetic acid 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Phenoxyacetic acid
169870050 169871000 169875000 169870025
ACRO169870050EA 684 CZK
ACRO169870050 ACRO169871000 ACRO169875000 ACRO169870025
Phenoxyacetic acid 98+%
Phenoxyacetic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
Bod varu: 285 °C (760 mmHg)
Bod tání: 98…101 °C
Hustota: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004296
CAS číslo: 122-59-8
EINECS: 204-556-7
Merck Index: 12,07407
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure