Tisk…
Methyl bromoacetate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Bromoacetic methyl ester
169550025 169550250 169551000 169555000
ACRO169550025EA 10190 CZK
ACRO169550025 ACRO169550250 ACRO169551000 ACRO169555000
Methyl bromoacetate 99%
Methyl bromoacetate
Vzorec: BrCH₂COOCH₃
MW: 152,98 g/mol
Bod varu: 145 °C (1013 hPa)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 1,61 g/cm³
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000189
CAS číslo: 96-32-2
EINECS: 202-499-2
UN: 2643
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %