Tisk…

Isovaleryl chloride 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

169280250 169281000 169285000
ACRO169280250EA 934 CZK
ACRO169280250 ACRO169281000 ACRO169285000
Isovaleryl chloride 98%
Isovaleryl chloride
Vzorec: C₅H₉ClO
Bod varu: 115 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,98 g/cm³
Bod vzplanutí: 27 °C
MDL Number: MFCD00000738
CAS číslo: 108-12-3
EINECS: 203-552-2
UN: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05253

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR