Tisk…
3-Nitrophthalic anhydride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
168990250 168991000
ACRO168990250EA 1760 CZK
ACRO168990250 ACRO168991000
3-Nitrophthalic anhydride 97%
3-Nitrophthalic anhydride
Vzorec: C₈H₃NO₅
Bod tání: 160…165 °C
MDL Number: MFCD00005921
CAS číslo: 641-70-3
EINECS: 211-373-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
Titration by coupling ≥96.0 %