Tisk…
(±)-2-Methyltetrahydrofuran 99+% stabilizovaný, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
168361000 168365000 168360010 168360025 168360100
ACRO168361000EA 1530 CZK
ACRO168361000 ACRO168365000 ACRO168360010 ACRO168360025 ACRO168360100
(±)-2-Methyltetrahydrofuran 99+% stabilizovaný, pure
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Vzorec: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Bod varu: 78…80 °C (760 mmHg)
Bod tání: –136 °C
Hustota: 0,86 g/cm³
Bod vzplanutí: –11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005367
CAS číslo: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4046 to 1.4066 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT