Methacrylic acid 99.5% stabilizovaný, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
168310010
168310040
168310250
168312500
168315000
168310251
ACRO168310010EA
3170
CZK
ACRO168310010
ACRO168310040
ACRO168310250
ACRO168312500
ACRO168315000
ACRO168310251
Methacrylic acid 99.5% stabilizovaný, extra pure
Methacrylic acid
Vzorec:
C₄H₆O₂ Bod varu: 163 °C (760 mmHg) Bod tání: 16 °C Hustota: 1,01 g/cm³ Bod vzplanutí: 65 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002651 CAS číslo: 79-41-4 EINECS: 201-204-4 UN: 2531 ADR: 8,II Merck Index: 13,05967 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4295 to 1.4315 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Stabilizer | ca. 250 ppm MEHQ |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...