Tisk…
1-(Trimethylsilyl)imidazol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: TSIM, N-(Trimethylsilyl)imidazole, N-(Trimethylsilyl)-1H-imidazole, TMSI, 1-(Trimethylsilyl)-1H-imidazole
167130250 167131000 167132500
ACRO167130250EA 2210 CZK
ACRO167130250 ACRO167131000 ACRO167132500
1-(Trimethylsilyl)imidazol 97%
1-(Trimethylsilyl)imidazole
Vzorec: C₆H₁₂N₂Si
Bod varu: 93…94 °C (13 mmHg)
Bod tání: –42 °C
Hustota: 0,95 g/cm³
Bod vzplanutí: 5 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005280
CAS číslo: 18156-74-6
EINECS: 242-040-3
UN: 2733
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Insoluble matter ≤0.01 % (10 % in water)