Tisk…
Thiazole 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
166130010 166130050 166130250
ACRO166130010EA 1380 CZK
ACRO166130010 ACRO166130050 ACRO166130250
Thiazole 99%
Thiazole
Vzorec: C₃H₃NS
Bod varu: 117…118 °C (760 mmHg)
Bod tání: -34 °C
Hustota: 1,198 g/cm³
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005315
CAS číslo: 288-47-1
EINECS: 206-021-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09442
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5365 to 1.5395 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %