Tisk…
α-Bromo-m-toluonitrile 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(Bromomethyl)benzonitrile, m-(Bromomethyl)benzonitrile
163510100 163510500
ACRO163510100EA 3500 CZK
ACRO163510100 ACRO163510500
α-Bromo-m-toluonitrile 95%
α-Bromo-m-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
MW: 196.05
Bod varu: 130 °C (4 mmHg)
Bod tání: 92…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001809
CAS číslo: 28188-41-2
EINECS: 248-890-1
UN: 1759
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 97 °C
GC ≥94 %