Tisk…
4,6-Dichloropyrimidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
163370050 163370250 163371000
ACRO163370050EA 1880 CZK
ACRO163370050 ACRO163370250 ACRO163371000
4,6-Dichloropyrimidine 97%
4,6-Dichloropyrimidine
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂
Bod varu: 176 °C (760 mmHg)
Bod tání: 63…68 °C
Hustota: 1,734 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006109
CAS číslo: 1193-21-1
EINECS: 214-770-2
UN: 3263
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to orange Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥96.0 %