Tisk…
α-Bromo-o-toluonitrile 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Cyanobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)benzonitrile, o-(Bromomethyl)benzonitrile
163130250 163131000 163130050
ACRO163130250EA 3900 CZK
ACRO163130250 ACRO163131000 ACRO163130050
α-Bromo-o-toluonitrile 98%
α-Bromo-o-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
MW: 196.05
Bod varu: 152…155 °C (15 mmHg)
Bod tání: 70…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001794
CAS číslo: 22115-41-9
UN: 1759
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to grey-brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %