Tris(dimethylamino)phosphine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Tris(dimethylamino)phosphine, Hexamethyl phosphorous triamide, Hexamethyltriaminophosphine, HMPT
162480100
162480500
162481000
ACRO162480100EA
2240
CZK
ACRO162480100
ACRO162480500
ACRO162481000
Tris(dimethylamino)phosphine 97%
Tris(dimethylamino)phosphine
Vzorec:
C₆H₁₈N₃P Bod varu: 150 °C (760 mmHg) Bod tání: –44 °C Hustota: 0,89 g/cm³ Bod vzplanutí: 26 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00008301 CAS číslo: 1608-26-0 EINECS: 216-534-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |