Tisk…
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Hydroxy-2-indolecarboxylic acid, 5-Hydroxy-1H-indole-2-carboxylic acid
162450010 162450050
ACRO162450010EA 2310 CZK
ACRO162450010 ACRO162450050
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid 98%
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Bod tání: 249 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005615
CAS číslo: 21598-06-1
EINECS: 244-468-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %