Tisk…
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
161811000 161810250
ACRO161811000EA 5740 CZK
ACRO161811000 ACRO161810250
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate 97%
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate
Vzorec: C₃H₂Cl₄O₂
Bod varu: 171…172 °C (760 mmHg)
Bod tání: 1 °C
Hustota: 1,539 g/cm³
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000810
CAS číslo: 17341-93-4
EINECS: 241-363-7
UN: 3277
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %