Tisk…
Ethyl crotonate 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
161381000 161385000
ACRO161381000EA 1260 CZK
ACRO161381000 ACRO161385000
Ethyl crotonate 96%
Ethyl crotonate
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Bod varu: 143 °C (1013 hPa)
Bod tání: –79 °C
Hustota: 0,918 g/cm³
Bod vzplanutí: 34 °C
MDL Number: MFCD00009289
CAS číslo: 623-70-1
EINECS: 210-808-7
UN: 1862
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02625
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.916 to 0.921 g/ml
GC ≥95 %
Acid value ≤1 mg KOH/g