Tisk…
N,N,N-Trimethylanilinium tribromide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
160940250 160941000
ACRO160940250EA 1560 CZK
ACRO160940250 ACRO160941000
N,N,N-Trimethylanilinium tribromide 97%
N,N,N-Trimethylanilinium tribromide
Vzorec: C₉H₁₄Br₃N
Bod tání: 113…117 °C
MDL Number: MFCD00011789
CAS číslo: 4207-56-1
EINECS: 224-127-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
Titration ≥96.0 %