Tisk…
Methyl crotonate 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl trans-2-butenoate, 2-Butenoic acid methyl ester, trans-Methyl crotonate, trans-Crotonic acid methyl ester, Crotonic acid methyl ester, trans-2-Butenoic acid methyl ester
160840050 160841000 160845000
ACRO160840050EA 887 CZK
ACRO160840050 ACRO160841000 ACRO160845000
Methyl crotonate 96%
Methyl crotonate
Vzorec: C₅H₈O₂
Bod varu: 118 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,94 g/cm³
Bod vzplanutí: –1 °C
MDL Number: MFCD00009287
CAS číslo: 623-43-8
EINECS: 210-793-7
UN: 3272
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02625
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %