Tisk…
3-Nitrophthalic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
160161000 160165000 160160025
ACRO160161000EA 1820 CZK
ACRO160161000 ACRO160165000 ACRO160160025
3-Nitrophthalic acid 95%
3-Nitrophthalic acid
Vzorec: C₈H₅NO₆
MW: 211,13 g/mol
Bod varu: 441 °C (1013 hPa)
Bod tání: 213…216 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007138
CAS číslo: 603-11-2
EINECS: 210-030-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH ≥94 %