Tisk…
Jantaran dvojsodný hexahydrát 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Sodium succinate hexahydrate, Succinic acid disodium hexahydrate, 1,4-Butanedioic acid disodium salt hexahydrate, Sodium Succinate, Hexahydrate, Sodium succinate dibasic hexahydrate, Disodium succinate hexahydrate, Succinic acid disodium salt hexahydrate
158750010 158751000 158755000
ACRO158750010EA 4490 CZK
ACRO158750010 ACRO158751000 ACRO158755000
Jantaran dvojsodný hexahydrát 97%
Jantaran dvojsodný hexahydrát
Vzorec: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
MW: 270.14
Bod tání: 120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149117
CAS číslo: 6106-21-4
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 13,08754
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 37.0 % to 41.0 % (90°C)
Solubility (10 % in water) Clear
Titration with HClO4 96.0 to 103.0 %