Ethylbromacetát 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Bromoacetic ethyl ester
158591000
158595000
158590025
ACRO158591000EA
1150
CZK
ACRO158591000
ACRO158595000
ACRO158590025
Ethylbromacetát 98%
Ethylbromacetát
Vzorec:
BrCH₂COOCH₂CH₃ MW: 167 Bod varu: 159 °C (760 mmHg) Bod tání: –38 °C Hustota: 1.506 g/cm³ Bod vzplanutí: 47 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000191 CAS číslo: 105-36-2 EINECS: 203-290-9 UN: 1603 ADR: 6.1 II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4500 to 1.4520 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤300 APHA |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.002 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % |