Tisk…
Anilin HCl 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Phenylamine HCl, Aminobenzene hydrochloride, Anilinium chloride, Aminobenzene HCl, Phenylamine hydrochloride
158411000 158415000 158410025
ACRO158411000EA 868 CZK
ACRO158411000 ACRO158415000 ACRO158410025
Anilin HCl 99%
Anilin HCl
Vzorec: C₆H₈ClN
MW: 129,59 g/mol
Bod varu: 245 °C (760 mmHg)
Bod tání: 196…199 °C
Hustota: 1,2215 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012958
CAS číslo: 142-04-1
EINECS: 205-519-8
UN: 1548
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00616
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to grey Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 200 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with NaOH ≥99.4 %
Gradient analysis passes test