Tisk…
p-Toluonitrile 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
158021000 158022500 158020050
ACRO158021000EA 1650 CZK
ACRO158021000 ACRO158022500 ACRO158020050
p-Toluonitrile 98+%
p-Toluonitrile
Vzorec: C₈H₇N
Bod varu: 103…106 °C (20 mmHg)
Bod tání: 26…28 °C
Hustota: 0,98 g/cm³
Bod vzplanutí: 85 °C
MDL Number: MFCD00001827
CAS číslo: 104-85-8
EINECS: 203-244-8
Merck Index: 12,09676
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Water ≤0.01 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %