Tisk…
m-Toluonitrile 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
158010050 158011000 158015000
ACRO158010050EA 1150 CZK
ACRO158010050 ACRO158011000 ACRO158015000
m-Toluonitrile 99%
m-Toluonitrile
Vzorec: C₈H₇N
Bod varu: 99…101 °C (20 mmHg)
Bod tání: –23 °C
Hustota: 0,97 g/cm³
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001808
CAS číslo: 620-22-4
EINECS: 210-631-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5246 to 1.5266 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
UV at 275 nm A: ≤0.1
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 2.5 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)