10-Undecenal 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Undecylenic aldehyde, Undec-10-enal, 10-Undecenyl aldehyde, 10-Undecenal
157990250
157991000
ACRO157990250EA
2210
CZK
ACRO157990250
ACRO157991000
10-Undecenal 97%
10-Undecenal
Vzorec:
C₁₁H₂₀O Bod varu: 240 °C (1013 hPa) Bod tání: 7 °C Hustota: 0,845 g/cm³ Bod vzplanutí: 76 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00007032 CAS číslo: 112-45-8 EINECS: 203-973-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4400 to 1.4460 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |
Sulfur dioxide (SO2) | ≤2.5 ppm |
Hydrogen sulfide (H2S) | ≤1.5 ppm |