Tisk…
Maleimide 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1H-Pyrrole-2,5-dione
156710050 156710100 156710250 156711000 156715000
ACRO156710050EA 1980 CZK
ACRO156710050 ACRO156710100 ACRO156710250 ACRO156711000 ACRO156715000
Maleimide 98%
Maleimide
Vzorec: C₄H₃NO₂
MW: 97,07 g/mol
Bod varu: 102 - 105 °C (55 -rr)
Bod tání: 90…94 °C
Hustota: 1,2493 g/cm³ (106 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005494
CAS číslo: 541-59-3
EINECS: 208-787-4
UN: 2923
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test