Indole-3-carbaldehyd 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
1H-Indole-3-carbaldehyde, Indole-3-carboxaldehyde
156640250
156641000
156640050
ACRO156640250EA
3830
CZK
ACRO156640250
ACRO156641000
ACRO156640050
Indole-3-carbaldehyd 97%
Indole-3-carbaldehyd
Vzorec:
C₉H₇NO MW: 145.16 Bod tání: 193…199 °C Bod vzplanutí: 240 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005622 CAS číslo: 487-89-8 EINECS: 207-665-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white to beige to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 193 to 199 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
UV | at 500 nm A: ≤0.01 |
pH | 5.0 to 9.0 |