Tisk…
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: BSA, Silyl Derivatisation, Trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)acetimidate, Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate
156460250 156461000 156460011
ACRO156460250EA 1530 CZK
ACRO156460250 ACRO156461000 ACRO156460011
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid 95%
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid
Vzorec: C₈H₂₁NOSi₂
Bod varu: 71…73 °C (35 mmHg)
Bod tání: –8 °C
Hustota: 0,82 g/cm³
Bod vzplanutí: 42 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008270
CAS číslo: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
UN: 2920
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %