Tisk…
N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trimethylsilyldiethylamine, (Diethylamino)trimethylsilane, N,N-Diethylaminotrimethylsilane, N,N-Diethyltrimethylsilylamine, N-(Trimethylsilyl)diethylamine, TMSDEA
155690250 155691000 155690050
ACRO155690250EA 2000 CZK
ACRO155690250 ACRO155691000 ACRO155690050
N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine 98+%
N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine
Vzorec: C₇H₁₉NSi
MW: 145.32
Bod varu: 125…126 °C (760 mmHg)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 0.76 g/cm³
Bod vzplanutí: 10 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009040
CAS číslo: 996-50-9
EINECS: 213-637-6
UN: 2733
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4103 to 1.4123 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure