Tisk…
1-Naphthylmethylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Naphthalenemethylamine, Naphthalen-1-ylmethanamine, Naphthalene-1-methylamine, 1-(Aminomethyl)naphthalene
155580010 155580050
ACRO155580010EA 890 CZK
ACRO155580010 ACRO155580050
1-Naphthylmethylamine 97%
1-Naphthylmethylamine
Vzorec: C₁₁H₁₁N
MW: 157,22 g/mol
Bod varu: 92 °C (0,1 mmHg)
Bod tání: 267…269 °C
Hustota: 1,073 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
MDL Number: MFCD00004048
CAS číslo: 118-31-0
EINECS: 204-244-0
UN: 2735
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6420 to 1.6440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %