Tisk…
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
155510100 155510500 155512500
ACRO155510100EA 1090 CZK
ACRO155510100 ACRO155510500 ACRO155512500
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine 99+%
1,3-Bis(dimethylamino)propane
Vzorec: C₇H₁₈N₂
Bod varu: 145…146 °C (760 mmHg)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0,78 g/cm³
Bod vzplanutí: 31 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008337
CAS číslo: 110-95-2
EINECS: 203-818-8
UN: 2734
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4245 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure