Tisk…
Kyselina trans-1,2-Diaminocyklohexan-N,N,N',N'-tetraoctová monohydrát 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: CHELATON 4, Titriplex® IV
155000250 155001000 155000025 155005000
ACRO155000250EA 2650 CZK
ACRO155000250 ACRO155001000 ACRO155000025 ACRO155005000
Kyselina trans-1,2-Diaminocyklohexan-N,N,N',N'-tetraoctová monohydrát 98%
Kyselina trans-1,2-Diaminocyklohexan-N,N,N',N'-tetraoctová monohydrát
Vzorec: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
MW: 364,35 g/mol
Bod tání: >210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066429
CAS číslo: 125572-95-4
EINECS: 236-308-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 97.5 to 102.5 %
Loss on drying 4.0 to 6.9 % (1g,150°C,6h)
Sulfated ash ≤0.3 %