Tisk…
5-Chlorovaleryl chloride 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Chlorovaleroyl chloride, 5-Chloropentanoyl chloride
154770100 154770250 154771000
ACRO154770100EA 3410 CZK
ACRO154770100 ACRO154770250 ACRO154771000
5-Chlorovaleryl chloride 96%
5-Chlorovaleryl chloride
Vzorec: C₅H₈Cl₂O
MW: 155.02
Bod varu: 97…99 °C (1 mmHg)
Hustota: 1.21
Bod vzplanutí: 90 °C
MDL Number: MFCD00000758
CAS číslo: 1575-61-7
EINECS: 216-403-1
UN: 3265
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure