Tisk…
4-Formylbenzoic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Terephthalaldehydic acid, 4-Carboxybenzaldehyde
154580050 154580250 154581000
ACRO154580050EA 960 CZK
ACRO154580050 ACRO154580250 ACRO154581000
4-Formylbenzoic acid 96%
4-Formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₆O₃
MW: 150.13
Bod varu: 306
Bod tání: 247 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006951
CAS číslo: 619-66-9
EINECS: 210-607-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure